1-Octanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: n-Octanthiol, n-Octylmercaptan, 1-Mercaptooctan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21861.0100 8.21861.0500
8.21861.0100EA 32.9 EUR
8.21861.0100 8.21861.0500
1-Octanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Octanthiol
Formel: C₈H₁₈S
Molecular Weight: 146.3 g/mol
Siedepunkt: 199
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004912
CAS-Nummer: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Melting Point -49 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4538 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C