2-Propanthiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropylmercaptan, 2-Mercaptopropan, Isopropanthiol
unter Argon abgefüllt
43422.AE
43422.AC
43422.AP
43422.AEEA
36.4
EUR
43422.AE
43422.AC
43422.AP
2-Propanthiol ≥98%
2-Propanthiol
Purity: 98%
CAS No.: 75-33-2
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -34° (-29°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.82
Refractive Index: 1.4255
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -131°
Boiling Point: 57-60°
Beilstein Reference: 605260
UN No.: 2402
MDL No.: MFCD00004863
Formel:
C₃H₈S Siedepunkt: 57…60 °C Schmelzpunkt: –131 °C Dichte: 0,82 Flammpunkt: –34° (–29 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004863 CAS-Nummer: 75-33-2 EINECS: 200-861-4 UN: 2402 ADR: 3,II |