1,10-Decandithiol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,10-Dimercaptodecan
L11064.06 L11064.14
L11064.06EA 62.6 EUR
L11064.06 L11064.14
1,10-Decandithiol 95%
1,10-Decandithiol
Purity: 95% CAS No.: 1191-67-9 Molecular Formula: HS(CH2)10SH Formula Weight: 206.41 Refractive Index: 1.4990 Odour: Stench Boiling Point: 171-172°/0.5mm Beilstein Reference: 1738606 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00022095
Formel: C₁₀H₂₂S₂
Molecular Weight: 206,42 g/mol
Siedepunkt: 171…172 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼17 °C
Dichte: 0,950
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022095
CAS-Nummer: 1191-67-9
EINECS: 214-739-3
UN: 3334
ADR: 9,III