1,2-Ethandithiol ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dithioethylenglycol, Ethylendimercaptan, 1,2-Dimercaptoethan, Ethylenmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00795.0100 8.00795.0500
8.00795.0100EA 161 EUR
8.00795.0100 8.00795.0500
1,2-Ethandithiol ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethandithiol
Formel: C₂H₆S₂
Molecular Weight: 94,2 g/mol
Siedepunkt: 146…149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004892
CAS-Nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 1228
ADR: 3 (6.1),III
Merck Index: 13,03760
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 146 - 149 °C
Vapor Pressure 5.3 hPa (23 °C)
Flash Point 44 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid