1,2-Ethandithiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dithioethylenglycol, Ethylendimercaptan, 1,2-Dimercaptoethan, Ethylenmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
02390-100ML 02390-25ML 02390-500ML
SIAL02390-100MLEA 97.8 EUR
SIAL02390-100ML SIAL02390-25ML SIAL02390-500ML
1,2-Ethandithiol, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethandithiol
Formel: C₂H₆S₂
Molecular Weight: 94,2 g/mol
Siedepunkt: 146…149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004892
CAS-Nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03760