1,3-Propandithiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylendimercaptan, 1,3-Dimercaptopropan
131410500
131412500
ACRO131410500EA
87.3
EUR
ACRO131410500
ACRO131412500
1,3-Propandithiol 98%
1,3-Propandithiol
Formel:
C₃H₈S₂ Molecular Weight: 108.23 g/mol Siedepunkt: 169 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 1.07 g/cm³ Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004904 CAS-Nummer: 109-80-8 EINECS: 203-706-9 UN: 1228 ADR: 3 III Merck Index: 12,07984 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5380 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Density | (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml |