1,6-Hexandithiol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1,6-Dimercaptohexan
120670050 120670250
ACRO120670050EA 36.7 EUR
ACRO120670050 ACRO120670250
1,6-Hexandithiol 97%
1,6-Hexandithiol
Formel: C₆H₁₄S₂
Molecular Weight: 150.31 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0.99 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004910
CAS-Nummer: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN: 3334
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)