1,6-Hexandithiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
1,6-Dimercaptohexan
L06686.06
L06686.14
L06686.06EA
25.9
EUR
L06686.06
L06686.14
1,6-Hexandithiol ≥97%
1,6-Hexandithiol
Purity: 97%
CAS No.: 1191-43-1
Molecular Formula: HS(CH2)6SH
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: -21°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1732507
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004910
Formel:
C₆H₁₄S₂ Molecular Weight: 150.31 g/mol Siedepunkt: 242…243 °C Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 0.990 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004910 CAS-Nummer: 1191-43-1 EINECS: 214-735-1 UN: 3334 ADR: 9 III |