1,8-Octandithiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,8-Dimercaptooctan
310620050 310620010
ACRO310620050EA 82.4 EUR
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octandithiol 99%
1,8-Octandithiol
Formel: C₈H₁₈S₂
Molecular Weight: 178.36 g/mol
Siedepunkt: 269…270 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.96 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003574
CAS-Nummer: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %