1,9-Nonandithiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,9-Dimercaptononan
L07172.03 L07172.06
L07172.03EA 50.4 EUR
L07172.03 L07172.06
1,9-Nonandithiol ≥97%
1,9-Nonandithiol
Purity: 97% CAS No.: 3489-28-9 Molecular Formula: HS(CH2)9SH Formula Weight: 192.39 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4999 Boiling Point: 351-352° Beilstein Reference: 1737568 MDL No.: MFCD00004914
Formel: C₉H₂₀S₂
Molecular Weight: 192,39 g/mol
Siedepunkt: 351…352 °C
Schmelzpunkt: –17,5 °C
Dichte: 0,953
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004914
CAS-Nummer: 3489-28-9
EINECS: 222-482-3