Natriumdecylsulfat für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Decylhydrogensulfat Natriumsalz, Decylschwefelsäure Natriumsalz
406220050
406220250
406221000
ACRO406220050EA
168
EUR
ACRO406220050
ACRO406220250
ACRO406221000
Natriumdecylsulfat für die HPLC
Natriumdecylsulfat
Formel:
C₁₀H₂₁NaO₄S Molecular Weight: 260.33 g/mol Schmelzpunkt: 191.85 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041881 CAS-Nummer: 142-87-0 EINECS: 205-568-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.5 % (K.F.) |
Solubility | (25 % in water at 25°C) Clear colorless to light yellow |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % (On dry substance) |