Natriumdodecylsulfat (SDS) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22050.0100 8.22050.1000 8.22050.2500 8.22050.9020 8.22050.0025
8.22050.0100EA 30 EUR
8.22050.0100 8.22050.1000 8.22050.2500 8.22050.9020 8.22050.0025
Natriumdodecylsulfat (SDS) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288,38 g/mol
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 204.06 - 207.06 °C
Molar Mass 288.4 g/mol
Bulk Density 490 - 560 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid