Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
27926.238EA
104
EUR
27926.238
27926.295
27926.460
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molecular Weight: 288.38 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 100 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III REACH: 01-2119489461-32 Merck Index: 14,08636 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 98 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 % |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |