Natriumdodecylsulfat (SDS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L4509-1KG
L4509-250G
L4509-10G
L4509-100G
L4509-25G
L4509-500G
SIALL4509-1KGEA
473
EUR
SIALL4509-1KG
SIALL4509-250G
SIALL4509-10G
SIALL4509-100G
SIALL4509-25G
SIALL4509-500G
Natriumdodecylsulfat (SDS), Sigma-Aldrich®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molecular Weight: 288.38 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 II Merck Index: 14,08636 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...