Natriumoctylsulfat 99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Octylschwefelsäure Natriumsalz, Schwefelsäureoctylester Natriumsalz, Octylhydrogensulfat Natriumsalz
416500250
416501000
ACRO416500250EA
1100
EUR
ACRO416500250
ACRO416501000
Natriumoctylsulfat 99% für die HPLC
Natriumoctylsulfat
Formel:
C₈H₁₇NaO₄S Molecular Weight: 232,28 g/mol Schmelzpunkt: 210 °C Dichte: 1,266 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007470 CAS-Nummer: 142-31-4 EINECS: 205-535-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % (105°C) (vacuum/P2O5) |
Solubility | (25 % in water at 25°C) Clear colorless |
UV | at 260 nm A: ≤0.03 |
Titration after Ion exchange | 98.5 to 101.5 % (on dry substance) |
Chloride (Cl) | ≤1000 ppm |