Natriumoctylsulfat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Octylschwefelsäure Natriumsalz, Schwefelsäureoctylester Natriumsalz, Octylhydrogensulfat Natriumsalz
A11786.03
A11786.06
A11786.14
A11786.03EA
52.3
EUR
A11786.03
A11786.06
A11786.14
Natriumoctylsulfat ≥99%
Natriumoctylsulfat
Purity: 99%
CAS No.: 142-31-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7OSO3Na
Formula Weight: 232.28
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 3658635
Formel:
C₈H₁₇NaO₄S Molecular Weight: 232,28 g/mol Schmelzpunkt: ∼195 °C (Zersetzung) Dichte: 1,266 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007470 CAS-Nummer: 142-31-4 EINECS: 205-535-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...