n-Heneicosan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO352770500EA 557 EUR
ACRO352770500 ACRO352770100
n-Heneicosan 98%
n-Heneicosan
Formel: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
Molecular Weight: 296,58 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009346
CAS-Nummer: 629-94-7
EINECS: 211-118-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline chunks or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %