n-Heneicosan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A18198.03
A18198.06
A18198.14
A18198.03EA
30.2
EUR
A18198.03
A18198.06
A18198.14
n-Heneicosan ≥99%
n-Heneicosan
Purity: 99%
CAS No.: 629-94-7
Molecular Formula: CH3(CH2)19CH3
Formula Weight: 296.58
Flash Point:
Formel:
H₃C(CH₂)₁₉CH₃ Molecular Weight: 296.58 g/mol Siedepunkt: 100 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 39…43 °C Dichte: 0.792 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009346 CAS-Nummer: 629-94-7 EINECS: 211-118-9 |