n-Heptacosan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Heptacosane
L07796.03 L07796.MD
L07796.03EA 158 EUR
L07796.03 L07796.MD
n-Heptacosan ≥97%
n-Heptacosane
Purity: 97% CAS No.: 593-49-7 Molecular Formula: CH3(CH2)25CH3 Formula Weight: 380.74 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 57-60° Boiling Point: 270°/15mm Beilstein Reference: 1706242 MDL No.: MFCD00009862
Formel: H₃C(CH₂)₂₅CH₃
Siedepunkt: 270 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Dichte: 0,7796 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 120 °C (248 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009862
CAS-Nummer: 593-49-7
EINECS: 209-792-4