n-Heptadecan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
156240250 156241000 156245000
ACRO156240250EA 46.6 EUR
ACRO156240250 ACRO156241000 ACRO156245000
n-Heptadecan 99%
n-Heptadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Siedepunkt: 302 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 0,778 g/cm³
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009002
CAS-Nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine (Cl) ≤0.05 %
Iodine (I) ≤0.001 %
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.001 %