n-Heptadecan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-heptadecane
31551.14 31551.22 31551.36
31551.14EA 44.2 EUR
31551.14 31551.22 31551.36
n-Heptadecan ≥99%
n-Heptadecan
Purity: 99% CAS No.: 629-78-7 Molecular Formula: CH3(CH2)15CH3 Formula Weight: 240.48 Physical Form: Low melting solid Density: 0.778 Refractive Index: 1.4369 Melting Point: 22° Boiling Point: 302° MDL No.: MFCD00009002
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Molecular Weight: 240,47 g/mol
Siedepunkt: 302 °C
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 0,778
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009002
CAS-Nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4