n-Hexadecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cetan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20633.0005 8.20633.0250 8.20633.1000 8.20633.9040
8.20633.0005EA 24.6 EUR
8.20633.0005 8.20633.0250 8.20633.1000 8.20633.9040
n-Hexadecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
n-Hexadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Molecular Weight: 226.45 g/mol
Siedepunkt: 287
Schmelzpunkt: 18
Dichte: 0.77331 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008998
CAS-Nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 18 °C
Molar Mass 226.44 g/mol
Boiling Point 287 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 135 °C
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)