Hexan (Isomerengemisch) 95+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexanes, Isohexane
168570025 168575000
ACRO168570025EA 173 EUR
ACRO168570025 ACRO168575000
Hexan (Isomerengemisch) 95+% für die Spektroskopie
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86.18 g/mol
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.659 g/cm³
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179311
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥95.0 % (95% n-hexane approximately)
UV at 250 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.00015 meq/g