Hexan (Isomerengemisch), technical
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO210590025EA 56.6 EUR
ACRO210590025 ACRO210590250 ACRO210590050 ACRO210590010
Hexan (Isomerengemisch), technical
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,659 g/cm³
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/68/16640568.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %