Hexan (Isomerengemisch) 99% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexanes, Isohexane
423760010 423765000 423760025 423760100
ACRO423760010EA 47.9 EUR
ACRO423760010 ACRO423765000 ACRO423760025 ACRO423760100
Hexan (Isomerengemisch) 99% ACS
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.659 g/cm³
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179311
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
GC ≥98.5 % Sum of 5 isomers + total Hexanes + Methylcyclopentane
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene Passes test