n-Hexan, wasserfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
43263.K2 43263.AK
43263.K2EA 151 EUR
43263.K2 43263.AK
n-Hexan, wasserfrei
n-Hexan
CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Appearance: Colourless Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Solvent in Sol-Gel precursor applications
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.659
Flammpunkt: –23 °C (–9 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 14,4694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM