n-Hexan ≥95%, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
34484-7L
34484-18L
34484-45L
34484-1L
34484-2.5L
34484-4X2.5L
34484-7LEA
623.26
EUR
34484-7L
34484-18L
34484-45L
34484-1L
34484-2.5L
34484-4X2.5L
n-Hexan ≥95%, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
n-Hexan
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 66…69 °C(1,013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,660…0.668 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 7,4 %(V) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 95 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
Autoignition Temperature | 453 °F |
Explosion Limit | 7.7 % |
Vapor Pressure | ~132 mmHg ( 20 °C) |
Determination of P/N | ≤5 ng/L |