n-Nonan 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
129111000 129115000 129110025
ACRO129111000EA 53 EUR
ACRO129111000 ACRO129115000 ACRO129110025
n-Nonan 99%, rein
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 128,26 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,718 g/cm³
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %