n-Nonan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A16177.0F A16177.AE A16177.AP
A16177.0FEA 616 EUR
A16177.0F A16177.AE A16177.AP
n-Nonan ≥99%
n-Nonane
Purity: 99% CAS No.: 111-84-2 Molecular Formula: C9H20 Formula Weight: 128.26 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4054 Melting Point: -53° Boiling Point: 150-152° Beilstein Reference: 1696917 UN No.: 1920 MDL No.: MFCD00009574
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 128,26 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,718
Flammpunkt: 31 °C (87 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III