n-Nonan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
8.06838.0100EA 47.5 EUR
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
n-Nonan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -53 °C
Molar Mass 128.25 g/mol
Boiling Point 151 °C
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 31 °C
Refractive Index  - 7 mm2/s (40 °C)
Explosion Limit 0.7 - 5.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C