Filterkartuschen, Sartopore® 2
Lieferant: Sartorius
Sartopore®
SARP5442507H3EA 1390 EUR
SARP5442507H3 SARP5441558K8-B SARP5441507H9-B SARP5441558K9-B SARP5442507H1 SARP5442506G1 SARP5441507H8-B SARP5441558K7-B SARP5441507H7-B
Filterkartuschen, Sartopore® 2
Filter Filterkartuschen
Sartofluor® zwei Filtersysteme eignen sich ideal zur Reduzierung der Keimbelastung und Partikelentfernung hochviskoser und schwer filtrierbaren, pharmazeutischen Lösungen. Aufgrund seiner hydrophilen PES-Membran bietet der Filter hervorragende Gesamtdurchsätze und Durchflussraten. Dies gewährleistet höchste Prozesseffizienz, minimierte Filtrationskosten und kurze Filtrationszyklen.
  • Kompatibel mit einem pH-Bereich von 1 bis 14
  • Ideal zur Skalierung
Membran: Hydrophiles PES; Stützvlies: PP; Endkappe, Kern und Käfig: PP; O-Ringe: Silikon; Gehäuse: PP; Füllglocke: PC
Maximaler-Differenzdruck: fünf Bar bei 20 °C; zwei Bar bei 80 °C