Filterkerzen, Sartofluor® GA
Lieferant: Sartorius
5182507T2GA 5181407T7-B 5182507T3-GA
SARP5182507T2GAEA 1100 EUR
SARP5182507T2GA SART5181407T7-B SARP5182507T3-GA
Filterkerzen, Sartofluor® GA
Filter Filterkartuschen
Die Sartofluor® GA Filterkerzen sind mit ihrer permanent hydrophoben PTFE-Membran speziell für die Sterilbelüftung und Gasanwendungen konzipiert. Aufgrund ihrer permanenten Hydrophobie bieten sie höchste Prozesssicherheit, selbst bei hohen Gasstrom-Mengen, extremer Luftfeuchtigkeit und stark beanspruchenden In-Line-Dampfsterilisationen.
  • Halten hohem Differenzdruck sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdurchfluss stand
Membran: Hydrophobes PTFE; Schutz-/ Drainagevlies: PP; Endkappen, Kern und Gehäuse: PP; O-Ringe: Silikon (EPDM oder Fluorelastomer)
Max. zulässiger Differenzdruck: 5 bar bei 20 °C; 2 bar bei 80 °C