Propargylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Aminopropin
131460050 131460250 131461000
ACRO131460050EA 75.6 EUR
ACRO131460050 ACRO131460250 ACRO131461000
Propargylamin 99%
Propargylamin
Formel: C₃H₅N
Siedepunkt: 84 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008198
CAS-Nummer: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN: 3286
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %