Propargylamin Hydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Propinylammoniumchlorid, Propargylammoniumchlorid, Monopropargylamin Hydrochlorid, Prop-2-ynylamin Hydrochlorid, 3-Aminopropin Hydrochlorid
131470010 131470100
ACRO131470010EA 39.6 EUR
ACRO131470010 ACRO131470100
Propargylamin Hydrochlorid 95%
Propargylamin Hydrochlorid
Formel: C₃H₆ClN
Schmelzpunkt: 175…182 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012907
CAS-Nummer: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 182 °C
Titration Argentometric 94 to 106 %