Propargylbromid 80% (w/w) stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
131480500
131482500
131480010
ACRO131480500EA
50.5
EUR
ACRO131480500
ACRO131482500
ACRO131480010
Propargylbromid 80% (w/w) stabilisiert
Propargylbromid
Formel:
C₃H₃Br Dichte: 1,38 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000241 CAS-Nummer: 106-96-7 EINECS: 203-447-1 UN: 3286 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow-orange Solution |
Refractive index | 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | 75 to 85 % (Product in toluene) |
Density | (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml |
GC | ≥96.0 % (Excluding toluene) |
Stabilizer | 0.3 % MgO |