1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H,1H-Perfluor-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluor-1-octanol
277260050
277260250
ACRO277260050EA
41.1
EUR
ACRO277260050
ACRO277260250
1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol 98%
1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol
Formel:
C₈H₃F₁₅O Molecular Weight: 400,09 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C (100hPa) Schmelzpunkt: 43…47 °C Flammpunkt: >150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004675 CAS-Nummer: 307-30-2 EINECS: 206-197-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 47 °C |
GC | ≥97.5 % |