2,4-Hexadien (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren 90% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexa-2,4-dien
346670010 346670050
ACRO346670010EA 38.8 EUR
ACRO346670010 ACRO346670050
2,4-Hexadien (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren 90% tech.
2,4-Hexadien (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,72 g/cm³
Flammpunkt: –8 °C
MDL: MFCD00009297
CAS-Nummer: 592-46-1
EINECS: 209-757-3
UN: 2458
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %