Propargyltrimethylsilan 80-90% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Propinyl)trimethylsilan, 3-(Trimethylsilyl)propin
366630010 366630050
ACRO366630010EA 173 EUR
ACRO366630010 ACRO366630050
Propargyltrimethylsilan 80-90% stabilisiert
Propargyltrimethylsilan
Formel: C₆H₁₂Si
Molecular Weight: 112,25 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,75 g/cm³
Flammpunkt: –10 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00042922
CAS-Nummer: 13361-64-3
EINECS: 236-427-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 80 to 90 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone