3-Phenyl-1-propin 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Propinyl)benzol
376800010
376800050
376800250
ACRO376800010EA
66.6
EUR
ACRO376800010
ACRO376800050
ACRO376800250
3-Phenyl-1-propin 97% stabilisiert
3-Phenyl-1-propin
Formel:
C₉H₈ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 75 °C (20 mmHg) Dichte: 0,934 g/cm³ Flammpunkt: 52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134431 CAS-Nummer: 10147-11-2 UN: 3295 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 100 to 400 ppm BHT |