Phenylpropargylether ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Propinyloxy)benzol
43923.03EA
34.5
EUR
43923.03
43923.14
43923.06
Phenylpropargylether ≥97%
Phenylpropargylether
Formel:
C₉H₈O Molecular Weight: 132,16 g/mol Siedepunkt: 89…90 °C (14 mmHg) Dichte: 1,030 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048107 CAS-Nummer: 13610-02-1 EINECS: 237-095-5 |