Ammoniumcobalt(II)sulfat Hexahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cobalt(II)ammoniumsulfat Hexahydrat
A10627.14 A10627.22 A10627.36
A10627.14EA 38 EUR
A10627.14 A10627.22 A10627.36
Ammoniumcobalt(II)sulfat Hexahydrat ≥98%
Ammoniumcobalt(II)sulfat Hexahydrat
Purity: 98% CAS No.: 13586-38-4 Molecular Formula: (NH4)2Co(SO4)2.6H2O Formula Weight: 395.21 (287.13anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 120° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00151049
Formel: H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O
Molecular Weight: 395,23 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 120 °C (Zers.)
Dichte: 1,902
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151049
CAS-Nummer: 13586-38-4
EINECS: 237-043-1
ADR: 9,III