4'-Phenoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Phenoxyacetophenon, 4-Phenoxy-1-acetylbenzol, 1-(4-Phenoxyphenyl)ethanon
A12392.14
A12392.22
A12392.06
A12392.14EA
110
EUR
A12392.14
A12392.22
A12392.06
4'-Phenoxyacetophenon ≥98%
4'-Phenoxyacetophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 5031-78-7
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212,25 g/mol Siedepunkt: 325 °C Schmelzpunkt: 48…52 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008744 CAS-Nummer: 5031-78-7 |