4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-brom-3-nitrotoluol, 4-Brom-6-nitro-o-toluidin
A14319.14 A14319.06
A14319.14EA 225 EUR
A14319.14 A14319.06
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin ≥97%
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Purity: 97% CAS No.: 77811-44-0 Molecular Formula: C7H7BrN2O2 Formula Weight: 231.06 Melting Point: 143-147° Beilstein Reference: 3530524
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052919
CAS-Nummer: 77811-44-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III