4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoraceton, 4,4,4-Trifluor-1-phenylbutan-1,3-dion
A17110.14 A17110.22
A17110.14EA 66.2 EUR
A17110.14 A17110.22
4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion ≥98%
4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion
Purity: 98+% CAS No.: 326-06-7 Molecular Formula: C10H7F3O2 Formula Weight: 216.16 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1875083 MDL No.: MFCD00000425
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molecular Weight: 216,16 g/mol
Siedepunkt: 224 °C
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: 1,113
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000425
CAS-Nummer: 326-06-7
EINECS: 206-307-8