1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoracetaldehyd-Methylhalbacetal, Trifluoracetaldehydmethylhemiacetal
A18369.06
A18369.14
A18369.22
A18369.06EA
58.6
EUR
A18369.06
A18369.14
A18369.22
1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol tech. 90%, technische Qualität
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Purity: 90%
CAS No.: 431-46-9
Molecular Formula: C3H5F3O2
Formula Weight: 130.07
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.3330
Boiling Point: 96°
Beilstein Reference: 1737758
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00013572
Formel:
C₃H₅F₃O₂ Molecular Weight: 130,07 g/mol Siedepunkt: 96 °C Dichte: 1,360 Flammpunkt: 42 °C (107 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013572 CAS-Nummer: 431-46-9 EINECS: 207-072-4 UN: 3271 ADR: 3,III |