β-Propiolacton ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propionsäure-β-lacton, 3-Hydroxypropansäurelacton, 1,3-Propiolacton, Propansäure-β-lacton, Propan-3-olid, 3-Propanolid
B23197.03
B23197.06
B23197.14
B23197.03EA
57.2
EUR
B23197.03
B23197.06
B23197.14
β-Propiolacton ≥97%
β-Propiolacton
Purity: 97%
CAS No.: 57-57-8
Molecular Formula: C3H4O2
Formula Weight: 72.06
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.146
Refractive Index: 1.4130
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -34°
Boiling Point: 161-163°
Merck Reference: 14,7820
UN No.: 3382
MDL No.: MFCD00005169
Formel:
C₃H₄O₂ Molecular Weight: 72.06 g/mol Siedepunkt: 161…163 °C Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 1.146 Flammpunkt: 70 °C (158 °F) |
MDL:
MFCD00005169 CAS-Nummer: 57-57-8 EINECS: 200-340-1 UN: 3382 |