Cobalt(II)thiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cobaltdithiocyanat, Cobalt(II)rhodanid, Cobaltdirhodanid
B23460.30 B23460.09 B23460.18
B23460.30EA 688 EUR
B23460.30 B23460.09 B23460.18
Cobalt(II)thiocyanat ≥98%
Cobalt(II) thiocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 3017-60-5 Molecular Formula: C2CoN2S2 Formula Weight: 175.10 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010937
Formel: C₂CoN₂S₂
Dichte: 1,955 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010937
CAS-Nummer: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8
ADR: 9,III