Methyl-3-(trimethylsilyl)propiolat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trimethylsilyl)-2-propinsäuremethylester, 3-(Trimethylsilyl)popiolsäuremethylester, 3-(Trimethylsilyl)propinsäuremethylester
B25245.03
B25245.06
B25245.03EA
76.4
EUR
B25245.03
B25245.06
Methyl-3-(trimethylsilyl)propiolat ≥98%
Methyl-3-(trimethylsilyl)propiolat
Purity: 98%
CAS No.: 42201-71-8
Molecular Formula: C7H12O2Si
Formula Weight: 156.25
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 71-75/11mm
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD04039783
Formel:
C₇H₁₂O₂Si Molecular Weight: 156,26 g/mol Siedepunkt: 71…75 °C (11 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039783 CAS-Nummer: 42201-71-8 UN: 3272 ADR: 3,III |