ω-Brom-2-hydroxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxyphenacylbromid, 2-Brom-2'-hydroxyacetophenon, α-Brom-2-hydroxyacetophenon, 2-Brom-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-on
B25722.06 B25722.14
B25722.06EA 83 EUR
B25722.06 B25722.14
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon ≥97%
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 2491-36-3 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 45-47° UN No.: 3263 MDL No.: MFCD01727570
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01727570
CAS-Nummer: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8,II