2-Brom-4-fluor-6-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Brom-α,α,α,4-tetrafluor-o-toluidin
H26206.03
H26206.09
H26206.03EA
28.6
EUR
H26206.03
H26206.09
2-Brom-4-fluor-6-(trifluormethyl)anilin ≥98%
2-Brom-4-fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98%
CAS No.: 875664-27-0
Molecular Formula: C7H4BrF4N
Formula Weight: 258.01
Refractive Index: 1.503
Formel:
C₇H₄BrF₄N Molecular Weight: 258.01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973756 CAS-Nummer: 875664-27-0 EINECS: None UN: 2810 ADR: 6.1 III |